CLS430641U
Flacone per coltura cellulare Corning® con forma a U, 75 cm², collo inclinato
vent cap, sterile, tissue culture treated
Sinonimo/i:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Vented)
polystyrene
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
tissue culture treated
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 430641U
Capacità
45 mL
Area superficiale fiasca
(75 cm2)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Le fiasche a forma di U hanno meno angoli, per facilitare la raschiatura delle cellule.
- Le spalle arrotondate delle fiasche migliorano la presa e la manovrabilità durante la rimozione o la chiusura del tappo.
- Produzione secondo cGMP
- Area di crescita cellulare ottimizzata
- Il design facilita l′impilaggio
- Superficie di visione ampia e trasparente
- Elevati standard di qualità (testato al 100% per eventuali perdite)
- Apirogeno (<0,1 EU/mL)
- Conforme BSE/TSE
- Collo inclinato per agevolare il versamento e l′accesso con la pipetta
- Trattata per ottimizzare l′adesione cellulare.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)