Documenti fondamentali
CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
Sinonimo/i:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
cap
closure type Vented cap
Confezionamento
pack of 5
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 431466
Disponibilità
available only in South Korea
Capacità
250 mL
Area superficiale
175 cm2
Volume d’esercizio
35-52.5 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)