CLS431306
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 175 cm2, rectangular flask (with bar code), cap (vented), bar coded
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask (with bar code)
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 84
Produttore/marchio commerciale
Corning 431306
Volume massimo
250 mL
Area superficiale
175 cm2
Volume d’esercizio
35-52.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
- Integrità testata al 100%
- Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431306-84EA | 4061831708738 |