CLS431079
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (plug seal)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
U-bottom flask
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 431079
Volume massimo
250 mL
Area superficiale
175 cm2
Volume d’esercizio
35-52.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
- Integrità testata al 100%
- Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431079-50EA | 4061831710151 |