106631
p-Toluoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzoyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.33 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.55 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Limite di esplosione
1.6 %, 117 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−4-−2 °C (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?