Documenti fondamentali
T59854
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Beilstein:
1796294
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)