1375025
USP
Maltosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(+)-maltosio, 4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosio, Maltobiosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
maltose
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitate il sito web della farmacopea di emissione.
Applicazioni
Si usa anche per preparare soluzioni per test di idoneità del sistema come da monografie ella Farmacopea degli Stati Uniti (USP)
- Destrosio
- Destrosio eccipiente
- Zucchero comprimibile
- Spfere di zucchero
- Zucchero a velo
- Sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio
- Idrolisato di amido idrogenato
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)