Key Documents
1.05911
SAFC
Maltosio monoidrato
EMPROVE® ESSENTIAL
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Maltosio monoidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-716-5
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
125 °C (anhydrous)
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portfolio SAFC® di prodotti di alta qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il maltosio è un ingrediente di uso comune nelle applicazioni farmaceutiche. In quest′ambito, il maltosio viene usato principalmente nelle forme solide per somministrazione orale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
D-(+)-maltosio analytical standard
Supelco
47288
D-(+)-maltosio
Maltotriosio ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8378
Maltotriosio