1.05910
Maltose monohydrate
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Maltose monohydrate, 4-O-a-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Prodotti consigliati
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Livello qualitativo
Punto di fusione
125 °C (anhydrous)
Solubilità
470.2 g/L
Densità bulk
320 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Spec. rotation [α²0/D (10 %; water; calc. on anhydrous substance): +135.0 - +139.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: 4.0 - 7.0 %
Suitability for microbiology: conforms
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1