M9171
D-(+)-maltosio
≥99% (HPLC), BioXtra
Sinonimo/i:
4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosio, Maltobiosio
About This Item
Origine biologica
potato (tuber)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
125.13 °C (1013.25 hPa)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Applicazioni
- as a substrate for the detection of carbohydrase activity
- as a carbohydrate supplement in yeast nitrogen base (YNB) medium for culturing the fungus Leucoagaricus gongylophorus
- as substrate maltase enzyme activity of Leucoagaricus gongylophorus and to determine Michaellis-Menten constant (Km)
as a reference standard to investigate the mass spectra using gas chromatography-time of flight mass spectroscopy (GC-TOFMS)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)