M5895
D-(+)-maltosio
≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosio, Maltobiosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
potato
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 128.0 to 132.0 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
102-103 °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cell culture studies.
- Insect cell culture studies.
- To study the glass transition temperatures and phase relations for several saccharide-water systems.
- As medium supplement in the modified Luria-Bertani broth (LBM) medium for E. coli strains.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?