1181302
USP
Destrosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(+)-Glucosio, Destrosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dextrose
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard per analisi e di soluzioni per test di idoneità del sistema, secondo quanto descritto nelle monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) qui segnalate:
- Destrosio
- Destrosio eccipiente
- Glucosio liquido
- Galattosio
- Destrati
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Xylose; Fructose; Glucose; Saccharose
Separation of Sucrose; Taurine