49163
Glucose solution
BioUltra, for molecular biology, ~20% in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~20% in H2O
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.362
pH
5.0-8.0 (25 °C)
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.10
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves