D9559
D--(+)-Glucosio
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
97.5-102.0% anhydrous basis
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Applicazioni
- as a component of dielectrophoretic buffer for conductivity measurments
- for the administration into rats for Intraperitoneal Glucose Tolerance Test (IPGTT)
- as a component of Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) for the cultivation of osteoblasts
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?