16301
D--(+)-Glucosio
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç.
Impurezze
residual solvents, complies
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Colore
white
Intervallo di pH utile
6-7 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
~83 °C (181 °F )
Solubilità
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤15 ppm
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤200 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?