Documenti
RDD016
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosio
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
maize
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99.5% (anhydrous)
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Categorie correlate
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
D-(+)-Glucosio Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G5146
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G6152
D-(+)-Glucosio
Saccarosio anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Sigma-Aldrich
RDD023
Saccarosio