Documenti fondamentali
SU860011
Supelco
Tappo con ghiera con setto in PTFE/butile (Pharma-Fix)
aluminum seal (with 10 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE-faced butyl septum
aluminum seal (with 10 mm center hole)
Durezza
50 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 3.0 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Applicazioni
Il setto in butile rivestito in PTFE è stato utilizzato per sigillare i flaconcini con spazio di testa per analizzare l′efficienza del campionamento e la penetrazione del bromuro di metile su carbone attivo mediante la GC. È stato inoltre adoperato per sigillare i campioni di acqua durante l′analisi dello spazio di testa con la GC-FID in uno studio che dimostra la validazione incrociata dei metodi utilizzati per l′analisi del metil-t-butil etere (MTBE).
Il tappo con ghiera con setto in PTFE/butile (Pharma-Fix) può essere utilizzato per sigillare i solventi residui di tipo standard per la determinazione dei solventi residui presenti nelle sostanze farmacologiche mediante la gascromatografia dello spazio di testa abbinata a un rilevatore a ionizzazione di fiamma (HS-GC-FID).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Measuring residual solvents in pharmaceutical samples using fast gas chromatography techniques.
Rocheleau J-M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 805(1), 77-86 (2004)
Cross-validation of methods used for analysis of MTBE and other gasoline components in groundwater.
Lacorte, S., et al.
Chromatographia, 56, 739-744 (2002)
Sampling and stability of methyl bromide on activated charcoal.
Gan, Jianying, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 1361-1367 (1995)