Documenti fondamentali
27454-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo × spessore
20 mm × 3.0 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)