Documenti fondamentali
27229
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
Caratteristiche
open center
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × spess. totale × spess. PTFE
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp top vial
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a