854181-U
Flaconcini con spazio di testa, sommità piatta, fondo arrotondato, conf. da 100
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
Descrizione
flat top
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)