Documenti fondamentali
SU860101
Supelco
Tappo a vite magnetico per fiale con spazio di testa, filettatura 18 mm
PTFE/silicone septum (white PTFE/tranparent blue silicone), septum thickness 1.3 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Tappo a vite magnetico per fiale filettatura 18 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone septum (white PTFE/tranparent blue silicone)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Caratteristiche
closure type stainless steel hole cap
Durezza
35 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
18 mm × 11 mm
Spessore setto
1.3 mm
Raccordi
thread for 18 mm
Descrizione generale
Questo tappo a vite magnetico è stato sviluppato per lo strumento CTC La fiala ha una filettatura di precisione con numerosi filetti per stringere il setto alla fiala per una sigillatura a tenuta di gas. Il foro centrale è progettato per essere utilizzato sia per l'analisi SPME che per l'analisi standard dello spazio di testa, ma offre comunque una superficie sufficiente per consentire al magnete di trasportare una fiala completamente piena.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alexander A Aksenov et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1061-1062, 17-25 (2017-07-12)
Breath analysis has been gaining popularity as a non-invasive technique that is amenable to a broad range of medical uses. One of the persistent problems hampering the wide application of the breath analysis method is measurement variability of metabolite abundances
Protocolli
Bisphenol A (BPA) is suspected to be an endocrine disruptor. Regulations on specific migration limits (SML) from food contact materials are getting tighter (EU 2018/213) requiring more sensitive determinations. An overcoated SPME fiber provides the durability necessary for direct immersion into foods such as canned soup and pumpkin, allowing for low level analysis of BPA via SPME-GC-MS/MS.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Contenuto correlato
GC/MS/MS Analysis of Bisphenol A (BPA) in a Fruit Flavored Energy Drink on the SLB-PAHms Column After SPME Using an Overcoated SPME Fiber