SU860030
Flaconcino con spazio di testa, collo piatto, fondo piatto
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
Sinonimo/i:
Flaconcino con spazio di testa a collo piatto e fondo piatto
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
flat bottom
Descrizione
flat top
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860030 | 4061832324654 |
SU860030-SAMPLE |