Documenti fondamentali
SU860029
Supelco
Flaconcino con spazio di testa, collo piatto, fondo piatto
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial (flat top)
Caratteristiche
closure type crimp top vial
flat bottom
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)