854151
Flaconcino con spazio di testa, collo piatto, fondo piatto
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm, for Varian
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial (flat top)
flat bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
flat top
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)