27026
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial (with graduations)
Descrizione
cap not included
Caratteristiche
closure type screw top vial
graduated
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
Categorie correlate
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)