Documenti fondamentali
33283
Vial Decapper, pliers-type
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Descrizione
Decapper, pliers style
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 20mm crimp seals
Descrizione generale
We recommend the 20mm pliers-type decapper (33283) for use with the BiMetal magnetic crimp seals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.