33280-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 20mm seals, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Vial Crimping Tool
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 20mm seals
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
33280-U | 4061826736999 |