Documenti fondamentali
33182-U
Supelco
Hand Decapper
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Manual Vial Cap Remover
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Descrizione
Hand decapper
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 13mm crimp seals
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Crimpers Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33195
Crimpers
Hand crimper, adjustable Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
22316-U
Hand crimper, adjustable