Documenti fondamentali
33181-U
Supelco
Hand Decapper
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Descrizione
Hand decapper
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 11 mm crimp seals
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Vial Decapper, pliers-type for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
33282
Vial Decapper, pliers-type
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type