33282
Vial Decapper, pliers-type
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Decapper
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Descrizione
Decapper, pliers style
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 13mm crimp seals
Descrizione generale
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)