27452
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
Caratteristiche
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo
13 mm
Spessore setto
0.040 in. ± 0.005 in.
Raccordi
thread for 13
Categorie correlate
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)