27539
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PK100 20MM PTFE/SILICONE SEPTA, .030IN THICK
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE face
silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
diam. × spessore
20 mm × 0.75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone septa are for use with most organic solvents but chlorosilanes. It has good reseal ability and can withstand a temperature of 250°C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)