Documenti fondamentali
507482
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 12-ST2
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
12 mm
Diametro
12 mm
Descrizione generale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2