27120-U
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
149 °C temp. limit
diam. × alt.
15 mm × 10 mm
Diam. fori
8.5 mm
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)