Z291811
WISP™ 48-position autosampler vials
clear screw-thread vials, pkg of 100 ea, thread for 13-425
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Descrizione generale
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Note legali
WISP is a trademark of Waters
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291811-5PAK | |
Z291811-1PAK | 4061826757024 |
Z291811-5X1PAK |