Z291846
Closures for WISP™ 48-position autosampler vials
screw-thread caps, open-top closures, black PP
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
black polypropylene cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Raccordi
thread for 13-425
Note legali
WISP is a trademark of Waters
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291846-10PAK | |
Z291846-10X1PAK | |
Z291846-1PAK | 4061832792774 |