Key Documents
27356
Supelco
Setti, bianchi, PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
PTFE/silicone
white silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diam. × spessore
11 mm × 0.075 in.
Compatibilità
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)