29039-U
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Red Rubber/Silicone Seals
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
red PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
9 mm
diam. × spessore
9 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
for use with 2mL vial with 9mm thread
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)