Documenti fondamentali
Z106526
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 13 mm, PTFE-faced styrene-butadiene rubber
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE-faced styrene-butadiene rubber
Confezionamento
pkg of 100
Descrizione generale
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)