Z127302
Septa for open top caps
for cap size 20 mm, PTFE/silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100
Descrizione generale
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z127302-100EA | 4061832314280 |