23242-U
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septum, septum diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 2 mil, pkg of 144 ea
Sinonimo/i:
PTFE-Silicone Composite Septa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septum
Confezionamento
pkg of 144 ea
Parametri
250 °C temp. limit
Diam. setto × spess. totale × spess. PTFE
18 mm × 0.060 in. × 2 mil
Compatibilità
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
for use with products with 20/400 thread
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)