Documenti fondamentali
XX3002500
Millipore
Portafiltri da microsiringa, 25 mm, Luer-Lok, in acciaio inossidabile
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Portafiltro per siringa da 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE seal
stainless steel
Livello qualitativo
Parametri
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Lunghezza
3.2 cm
Diametro
3.2 cm
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
4.1 cm2
Diam. prefiltro
22 mm
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Assembla il filtro da siringa che fa per te! I portafiltri da microsiringa e Swinny offrono la massima flessibilità e permettono di selezionare il tipo di membrana e il diametro più indicati per le applicazioni desiderate. Per la filtrazione sterile, mettere in autoclave i portafiltri con la membrana in sede. Utilizzabili per l′ultrapurificazione o la sterilizzazione di piccoli volumi di liquido erogati mediante siringa oppure installabili in linea per filtrare volumi maggiori.
Caratteristiche e vantaggi:
•disponibile in due dimensioni da scegliere in base alle esigenze di volume del processo.
•Grazie alla struttura robusta in acciaio inossidabile resiste ad anni di utilizzo, evitando la produzione di rifiuti generati dall'uso di filtri per siringhe monouso
•Autoclavabile con filtro in posizione per facilitare la filtrazione sterile
Applicazioni:
Ultrapurificazione o sterilizzazione di liquidi
XX3001200 portafiltro Swinny da 13 mm, in acciaio inossidabile
XX3002500 portafiltro per microsiringa da 25 mm, Luer-Lok, in acciaio inossidabile
XX3002514 Portafiltro da microsiringa da 25 mm, NPTF, in acciaio inossidabile
Parti di Ricambio:
XX30012RK kit di ricambi Swinny da 13 mm
XX30025RK kit di ricambio da microsiringa da 25 mm
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.