Documenti
XX4404700
Millipore
Portafiltri in acciaio inossidabile, 47 mm
Filter Holder, 47mm, stainless steel
Sinonimo/i:
47 mm filter holder, Stainless steel filter holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone seal
stainless steel
Livello qualitativo
Parametri
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Altezza
2.7 cm
Diametro
7.6 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
13.8 cm2
Raccordi
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with In-Line Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni:
i portafiltro in acciaio inossidabile in linea sono in genere impiegati per la filtrazione di gas o di liquidi con una pressione di ingresso che varia tra 20 e 700 bar. La pressione differenziale dipende dal tipo di filtro utilizzato. Tutti i portafiltro sono autoclavabili (disponibili con diametro di 25 e 47 mm).
Il portafiltro XX4404700 è equipaggiato con uno schermo di supporto per la protezione del filtro da contropressioni. Può essere autoclavato con il filtro in sede, qualora vengano usati gli schermi di supporto per pressioni elevate rivestiti con PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, e 00907P sono parti di ricambio per il portafiltro XX4404700.
Il portafiltro XX4504700 può essere equipaggiato a monte con uno schermo di supporto per filtri, XX4504704, per la protezione del filtro da contropressioni.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713, e XX45047RK sono parti di ricambio per il portafiltro XX4504700.
Le parti di ricambio per il portafiltro da 25 mm SS sono disponibili in un unico kit identificato dal N° Cat. XX45025RK, che include: 3 viti in acciaio inossidabile a testa cava esagonale, 3 O-ring (2-018) in Buna-N trattati con LCR, 1 schermo di supporto in acciaio inossidabile, 1 chiave a brugola (chiave esagonale Allen).
Applicazioni
Portafiltri in acciaio inossidabile, 47 mm
Principio
Pressione
Visita l’Archivio dei documenti
Yun Long Xue et al.
Nature communications, 11(1), 1461-1461 (2020-03-21)
Polymer crosslinking imbues chemical stability to thin films at the expense of lower molecular transportation rates. Here in this work we deployed molecular dynamics simulations to optimise the selection of crosslinking compounds that overcome this trade-off relationship. We validated these