SX0002500
Portafiltri Swinnex
Swinnex Filter Holder, 25mm
Sinonimo/i:
Polypropylene filter holder
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Produttore/marchio commerciale
Swinnex®
Parametri
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Lunghezza
3.7 cm
Diametro
3.2 cm
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
3.4 cm2
Diam. prefiltro
22 mm , thick depth prefilter
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
applicazioni
PFAS testing
filtration
Compatibilità
for use with Sterifil Aseptic System
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi:
•Disponibili in tre misure per soddisfare diversi volumi di processo
•Autoclavabili con il filtro in sede per la filtrazione sterile
SX0001300 Portafiltri Swinnex, 13 mm
SX0002500 Portafiltri Swinnex, 25 mm
SX0004700 Portafiltri Swinnex, 47 mm
Ricambi
SX0001301 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 13 mm
SX0002501 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 25 mm
XX2702510 Schermo di supporto, 25 mm, polipropilene
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX1104707 O-ring (5-329) per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX0004701 O-ring base per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX00047RK Kit ricambi per portafiltri Swinnex da 47 mm
Applicazioni
Principio
Nota sulla preparazione
Autoclavabile con filtro in sede