Documenti fondamentali
SX0001301
Millipore
Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 13 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone gasket
Livello qualitativo
Parametri
121 °C max. temp.
Dimensione pori
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
Compatibilità
for use with Swinnex 13
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Crea il filtro da siringa che preferisci. I portafiltri Swinnex offrono la massima flessibilità e permettono di selezionare il tipo di membrana e il diametro più indicati per le applicazioni desiderate. Per la filtrazione sterile, i portafiltri Swinnex possono essere passati in autoclave senza rimuovere la membrana. I portafiltri Swinnex consentono l′ultrapurificazione e la sterilizzazione di piccoli volumi di liquidi dispensati da una siringa e possono inoltre essere installati in linea per filtrare volumi maggiori.
Caratteristiche e vantaggi:
•Disponibili in tre misure per soddisfare diversi volumi di processo
•Autoclavabili con il filtro in sede per scopi di filtrazione sterile
SX0001300 Portafiltri Swinnex, 13 mm
SX0002500 Portafiltri Swinnex, 25 mm
SX0004700 Portafiltri Swinnex, 47 mm
Ricambi
SX0001301 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 13 mm
SX0002501 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 25 mm
XX2702510 Schermo di supporto, 25 mm, polipropilene
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX1104707 O-ring (5-329) per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX0004701 O-ring della base per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX00047RK Kit ricambi per portafiltri Swinnex da 47 mm
Applicazioni
Accessori per portafiltro per la preparazione dei campioni.