Key Documents
XF3001200
Millipore
Portafiltri per epifluorescenza in acciaio inossidabile, 13 mm
Epifluorescence Filter Holder, 13mm, stainless steel
Sinonimo/i:
Filter Holder, Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diam. filtro
13 mm
Superficie filtrante
0.7 cm2
Capacità imbuto
250 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Epifluorescence Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Progettato per una filtrazione sottovuoto accurata e quantitativa di campioni per l'analisi batteriologica mediante microscopia a epifluorescenza, questo imbuto in acciaio inossidabile altamente levigato impedisce alle cellule batteriche di aderire alla superficie.
Applicazioni:
analisi batteriologica mediante microscopia a epifluorescenza