Z114146
Wheaton closed-top seals
Tear-off seals only, diam. 20 mm, (no septa)
Sinonimo/i:
Wheaton Vial Seals
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
(no septa)
Caratteristiche
removable center
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diametro
20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal vial
Categorie correlate
Descrizione generale
It is used for sealing vials, bottles, etc. It is air-tight, and prevents contamination.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)