27237-U
Septa, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diam. × spess. × spess. PTFE
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)