Documenti fondamentali
508500
Supelco
Crimp cap, 20 mm, aluminum
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
silver aluminum
Caratteristiche
open center
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 20-ACB
Diametro
20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)