Documenti fondamentali
QC1088
Supelco
Chromium VI -WP
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 20 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-034-3
Concentrazione
100% in H2O
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analita
Descrizione
    Chromium(VI) oxide
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Supelco
Supelco
QC1034
Sulfide - WP